Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de quinaldina, contenido de colorante, 95 %
Catalog Number p-7052772
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
117-92-0
C21H23IN2
430.33
MFCD00011968
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
quinaldine red, eastman 1361, 2-p-dimethylaminostyryl quinoline ethiodide, 1-ethyl-2-p-dimethylaminostyrylquinoline iodide, 2-4-dimethylaminostyryl-1-ethylquinolinium iodide, 2-4-dimethylamino styryl-1-ethylquinolinium iodide, 2--4-dimethylamino styryl-1-ethylquinolinium iodide, chinaldinrot, alpha-p-dimethylaminophenylethylene quinolineethiodide, quinolinium, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-1-ethyl-, iodide 1:1
5702759
2-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl}-1-ethylquinolin-1-ium iodide
[I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
117-92-0
C21H23IN2
430.33
MFCD00011968
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
quinaldine red, eastman 1361, 2-p-dimethylaminostyryl quinoline ethiodide, 1-ethyl-2-p-dimethylaminostyrylquinoline iodide, 2-4-dimethylaminostyryl-1-ethylquinolinium iodide, 2-4-dimethylamino styryl-1-ethylquinolinium iodide, 2--4-dimethylamino styryl-1-ethylquinolinium iodide, chinaldinrot, alpha-p-dimethylaminophenylethylene quinolineethiodide, quinolinium, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-1-ethyl-, iodide 1:1
5702759
2-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl}-1-ethylquinolin-1-ium iodide
[I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Quinaldine Red is a colorimetric phosphate detection reagent which is known to be a cationic fluorescent probe for proteins. It is also a pH indicator with a transition interval from 1.4 - 3.2 (colorless - rose).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El rojo de quinaldina es un reactivo de detección de fosfato colorimétrico que es conocido por ser una sonda fluorescente catiónica para proteínas. También es un indicador de pH con un intervalo de transición de 1,4-3,2 (incoloro-rosa).
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua, alcohol y etanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Quinaldine Red
Nombre de nota Dye content
Color Negro a verde
Cantidad 5 g
Beilstein 3798055
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8049
Información de solubilidad Partly soluble in water,alcohol,and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.33
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo