Learn More
Matraz de reacción de cuello ancho de vidrio de borosilicato Quickfit™
Fabricados con vidrio de borosilicato. El cuello ancho del matraz de reacción de cuello ancho de vidrio de borosilicato Pyrex™ Quickfit™ facilita la incorporación de palas del agitador y una fácil extracción de residuos sólidos.
Marca: Quickfit FR6LF
Detalles adicionales : Peso : 1.73000kg
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato
- Con junta de brida plana Pyrex Labware™ Quickfit™ de gran diámetro
- Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Labware™ Quickfit™
- El cuello ancho facilita la incorporación de palas del agitador y una fácil extracción de residuos sólidos
Especificaciones
6 l | |
Clips de retención y tapas de brida plana Quickfit™ | |
260 mm | |
Esférica | |
236 mm |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex | |
260mm | |
Matraz de reacción | |
Round |