Learn More
Anillos de estanqueidad SVL™ para uniones deslizantes
Fabricados con caucho de silicona y recubiertos de PTFE para ofrecer protección contra la erosión química. Los anillos de estanqueidad SVL™ para uniones deslizantes son ideales para la inserción de termómetros y tubos de cristal en un sistema SVL™. Hay disponible una amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4.0 a 32.8 mm.
Marca:  SVL 701-21
80.32 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01260kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10645905
  • 84.55€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Anillos de sellado diseñados para proporcionar una junta deslizante
  • Ideales para la inserción de termómetros y tubos de vidrio en un sistema SVL™
  • Anillos de sellado fabricados con caucho de silicona y revestidos con PTFE para proteger frente a la erosión química
  • Amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4,0 a 32,8 mm
Especificaciones
Especificaciones
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 5,6 y 6,4mm
Junta de estanqueidad
Cuerpo de vidrio 721-02
Juntas de rótula y uniones deslizantes
Caucho de silicona recubierto de PTFE
15