Learn More
Matraz certificado de fondo redondo y tres cuellos de vidrio de borosilicato Quickfit™
Útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz. El matraz de fondo redondo de tres cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene conectores esmerilados de precisión de vidrio de borosilicato.
Marca: Quickfit FR250/4S/11A
258.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
Útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz.El matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene conectores esmerilados con precisión de vidrio de borosilicato.
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
- Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
Especificaciones
ISO 383 | |
Vidrio de borosilicato | |
3 | |
Forma redonda |
250 ml | |
135 mm | |
29/32 (centro), 14 /23 (lado) | |
85 mm |