Learn More
Matraz certificado de fondo redondo y tres cuellos de vidrio de borosilicato Quickfit™
Útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz. El matraz de fondo redondo de tres cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene conectores esmerilados de precisión de vidrio de borosilicato.
Marca: Quickfit FR1L/5S/22A
Detalles adicionales : Peso : 0.41000kg
Descripción
Útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz.El matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene conectores esmerilados con precisión de vidrio de borosilicato.
- Equipado con tres conectores esmerilados con precisión Quickfit™
- Un cuello central vertical
- Dos cuellos laterales en ángulo
- Los conectores de vidrio esmerilado se han fabricado con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
- Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
- Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
Especificaciones
ISO 383 | |
Vidrio de borosilicato | |
3 | |
Round |
1000 ml | |
195 mm | |
34/35 (centro), 19 /26 (lado) |