Learn More
Adaptador de distribución recto Quickfit™
Entregue líquidos de forma segura con receptores rectos de vidrio. El adaptador de distribución recto QuickFit™ se acopla de forma segura a recipientes de vidrio para la transferencia.
Marca:  Quickfit RA1/22
Detalles adicionales : Peso : 0.03196kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12671520
  • 25.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Distribuya líquidos de forma segura con receptores rectos de vidrio.El adaptador de distribución recto QuickFit™ se acopla de forma segura a recipientes de vidrio para la transferencia.
  • Receptor de distribución con tubo recto
Especificaciones
Especificaciones
7,08in
Vidrio de borosilicato Pyrex
19/26
180mm
Adaptador de distribución recto