Learn More
Cabezal antisalpicaduras para rotavapor Quickfit™ con sinterizado
Protege el condensador de la contaminación. El adaptador para cabezales antisalpicaduras para rotavapor Pyrex™ Quickfit™ evita las salpicaduras con sinterizado.
Marca:  Quickfit SH16/19
393.12 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15587960
  • 700.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con rotavapores
  • Evita la posible contaminación del condensador por la ebullición violenta de disolventes
  • Cuenta con un sinterizado de gran porosidad 1 para reducir la contaminación cruzada
  • Los cabezales antisalpicaduras cuentan con una toma 29/32
Especificaciones
Especificaciones
Antisalpicaduras con sinterización
Adaptador de matraz
Rotavapores
1 unidad
90 mL
Vidrio de borosilicato
Evita la posible contaminación del condensador por la ebullición violenta de disolventes
Grueso, aglomerado de porosidad 1
Cono: 19/26; toma: 29/32