Learn More
Borboteador de recipiente de reacción QuickFit™ con entrada
Ideal para cerrar una mezcla de reacción de la atmósfera.
Marca: Quickfit GB2/19SC
798.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Con entrada de gases para proporcionar un flujo continuo de gas inerte (N2 o Ar) sobre la reacción
- Se completa con conectores para manguera de plástico desmontables para permitir un acoplamiento fácil y seguro al tubo flexible de 9 mm
- Los borboteadores tienen una capacidad de 5 ml, aproximadamente
Especificaciones
Borboteador de recipiente de reacción | |
Tamaño del cono: 19/26 | |
Ideal para cerrar una mezcla de reacción de la atmósfera. |