Learn More
Vías laterales lisas de patrón recto Rotaflo™ para buretas
Vidrio de borosilicato resistente a productos químicos con llave de PTFE y diseño giratorio para un control de gotas único fino
Marca: Quickfit GP3ST/5
229.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
- No requiere lubricación: sin atascos ni contaminación
- Escala de temperatura: De -20 °C a 200 °C
- Capacidad de vacío de hasta 10 Torr
- Mayor diámetro de cuerpo para drenaje
- Anillo de bloqueo para evitar la retirada accidental
- Llave ergonómica para un buen agarre ergonómico y un uso sencillo
Especificaciones
Vía lateral lisa | |
8 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Llave de paso GP Rotaflo™ |