Learn More
Embudo Quickfit™ de vidrio en forma de pera con llave de vidrio y vástago con cono
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar (particionar) los componentes de una mezcla en dos fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
Marca:  Quickfit D2/62
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15557790
  • 698.01€ / paquete de 5
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Funnel stem with cone to allow easy connection to Quickfit™ flasks etc
  • Stopcock features interchangeable glass key
Especificaciones
Especificaciones
ISO 4800
29/32
1PK
1000 mL
135mm
Separating funnel
4mm; Glass
Borosilicate Glass