Learn More
Pinzas de metal Quickfit™ para de borde plano
Offered in two versions: fork design and spring wire design. Quickfit™ Metal Clamps for Flat Flange Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with flat flange joints.
Marca: Quickfit JC29
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
Descripción
Dos estilos distintos para satisfacer las necesidades conjuntas
- Diseño de horquilla: con resorte para asegurar una presión positiva equilibrada en ambas superficies de unión, acabado con níquel resistente a la corrosión, adecuado para su uso con juntas esféricas
- Diseño de cable de resorte: Cuatro puntos de contacto para aportar estabilidad, abrazadera de giro segura, acero inoxidable
Especificaciones
Diseño de horquilla | |
Metal niquelado | |
Pinzas de unión |
Material de vidrio con brida plana y juntas esféricas | |
5/paq. |