Learn More
Vía lateral lisa de patrón en ángulo recto Pyrex™ Rotaflo™
Las vías laterales tienen 100 mm de longitud
Marca: Quickfit HP6RA/7
117.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Descripción
Las vías laterales tienen 100 mm de longitud
- Los brazos laterales tienen 100 mm de longitud
Especificaciones
Vía lateral lisa | |
Vidrio de borosilicato | |
210 mm |
6,0 mm | |
10 mm | |
Vidrio de borosilicato |