Learn More
Tapón de vidrio expandido hueco hexagonal Quickfit™
Idóneas para su uso con matraces aforados.
Marca:  Quickfit TRF697
Detalles adicionales : Peso : 0.33000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12471788
  • 158.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Idóneas para su uso con matraces aforados.
  • El extremo cerrado inferior del tapón incluye una «punta antigoteo» para garantizar que el líquido adherido vuelve al matraz
  • El cabezal hexagonal evita que el tapón gire y proporciona un buen agarre
  • El cabezal plano permite mantener fijo el tapón en el extremo, impidiendo así la contaminación de la superficie del suelo
  • Expandido hueco para reducir el peso
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio expandido hueco
10/paq.
Matraces volumétricos
29/32
Vidrio
NS 29/32