Learn More
Eje para agitador de vidrio Quickfit™
Diseñado para su uso con cojinetes de agitador y cabezales de agitador SVL™
Marca:  SVL 588-32
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15587730
  • 845.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Extremo inferior con rosca interna para aceptar la elección de cabezales de agitador
  • La sección superior del eje está rectificada para adaptarse a la elección de cojinetes del agitador
Especificaciones
Especificaciones
Longitud: 315mm
Cabezales y cojinetes de agitador SVL™
1/Paq.
Eje de agitador