Learn More
Quickfit™ Stirrer Guides
Designed to reduce excessive whip in glass stirrer shafts which can lead to breakage.
Marca:  Quickfit ST2/44C/SC
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15557990
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • PTFE bearing is fitted to the bottom of guides ST2/33C/SC and ST2/44C/SC for additional support
  • Features a side-arm with detachable plastic connector for the introduction of gases or connection to a vacuum supply
Especificaciones
Especificaciones
To reduce excessive 'whip' in Glass stirrer shafts which can lead to breakage
Detachable Plastic connector, PTFE bearing
300 mm
29/32