Learn More
Tomas de unión de vidrio Quickfit™
Fabricados con la longitud del vástago mínima de 100 mm
54.15€ - 308.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Grosor de la pared (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Grosor de la pared (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10243270
|
Quickfit
SRB24UB |
24/29 | 2mm | 10/Paq. |
62.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15577980
|
Quickfit
SRB60UB |
60/46 | 3,2mm | 1/Paq. |
308.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10273700
|
Quickfit
SRB10UB |
10/19 | 1,5 mm | 10/Paq. |
79.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12989363
|
Quickfit
SRB34UB |
34/35 | 2mm | 10/Paq. |
118.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12999363
|
Quickfit
SRB40UB |
40/38 | 2,3mm | 5/Paq. |
75.25€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12425406
|
Quickfit
SRB19UB |
19/26 | 2mm | 10/Paq. |
54.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12455406
|
Quickfit
SRB29UB |
29/32 | 2mm | 10/Paq. |
86.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12485406
|
Quickfit
SRB45UB |
45/40 | 2,5mm | 5/Paq. |
80.55€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10568790
|
Quickfit
SRB14UB |
14/23 | 1,8mm | 10/Paq. |
69.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12603072
|
Quickfit
SRB7UB |
7/16 | 1,5 mm | 10/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15557980
|
Quickfit
SRB12UB |
12/21 | 1,8mm | 10/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Fabricados con la longitud del vástago mínima de 100 mm
- Tomas de vidrio esmerilado sin identificar
- Sin ninguna marca de cerámica
- Evita el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
- Juntas de alta calidad fabricadas con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
- La junta cónica precisa y el acabado de superficie fino reducen la posibilidad de atascos o fugas en las juntas
- Con gránulo de perfil redondo en la parte superior de la toma para ofrecer mayor resistencia mecánica