Learn More
Embudo de vidrio Quickfit™ con parte superior de PTFE y llave de paso Rotaflo™
Equipado con llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE. El embudo de vidrio Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ y llave de PTFE no requiere lubricación ni lubricantes contaminantes y no hace uso de soluciones cáusticas. Cumple con los estándares ISO 4800 tipo 3.
Marca: Quickfit D1/62GP
Detalles adicionales : Peso : 0.56000kg
Descripción
- Cumple con ISO 4800, tipo 3
- Tubo del embudo con cono de vidrio esmerilado para facilitar la incorporación a conectores de matraces y recipientes Quickfit™.
- Equipado con llave de paso Rotaflo GP™ con llave de PTFE
- No requiere lubricación
- Sin grasas contaminantes
- No hace uso de soluciones cáusticas
Especificaciones
1000 ml | |
ISO 4800 | |
Llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE, cono | |
Embudo de alta resistencia |
Vidrio borosilicatado Pyrex, Borosilicate Glass | |
19/26 | |
6mm Bore |