Learn More
Adaptador para toma de expansión Quickfit™
Fabricados con vidrio de borosilicato. Conecta uniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.  con el adaptador para toma de expansión QuickFitTM.
Marca:  Quickfit XA74
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15558010
  • 190.08€ / paquete de 5
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
  • Large sized socket at the top and small sized cone at the base
Especificación
Especificación
Useful for the connection of dissimilar sized ground Glass joints
Pyrex Borosilicate Glass
Expansion adapter
45/40
Videos
Documentación