Learn More
Conos para uniones Quickfit™ sin indicador
Carece de marcas de cerámica
46.30€ - 382.00€
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | Grosor de la pared (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | Grosor de la pared (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12939363
|
Quickfit
CNB10UB |
10/19 | 1mm |
80.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12468816
|
Quickfit
CNB14UB |
14/23 | 1,5 mm |
46.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10830251
|
Quickfit
CNB19UB |
19/26 | 1,8mm |
48.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12614911
|
Quickfit
CNB29UB |
29/32 | 2mm |
68.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12488816
|
Quickfit
CNB24UB |
24/29 | 1,8mm |
58.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12458826
|
Quickfit
CNB7UB |
7/16 | 1,5 mm |
120.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10735671
|
Quickfit
CNB40UB |
40/38 | 2mm |
74.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12653012
|
Quickfit
CNB45UB |
45/40 | 2,30mm |
92.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13431829
|
Quickfit
CNB34UB |
34/35 | 2,00mm |
123.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15597760
|
Quickfit
CNB12UB |
12/21 | 1,5 mm |
382.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15507770
|
Quickfit
CNB55UB |
55/44 | 5mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Carece de marcas de cerámica
- Evitan el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
- Fabricados con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
- Vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
- Conos fabricados con longitud del vástago de 100 mm