missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Conos para uniones Quickfit™ sin indicador

Carece de marcas de cerámica

Marca:  Quickfit CNB60UB

Detalles adicionales : Peso : 0.98000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15517770

  • 191.00€ / paquete de 10


Fecha estimada de envío
11-09-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
  • Manufactured to accuracy which surpasses requirements of ISO 383
  • Pyrex™ borosilicate glass for resistance to chemical corrosion and thermal shock
  • Cones manufactured with shank length of 100mm
Especificaciones

Especificaciones

Joint Cone
60/46
3.50mm
Videos
Documentos