missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Conos para uniones Quickfit™ sin indicador

Carece de marcas de cerámica

Marca:  Quickfit CNB50UB

Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 13441879

  • 77.50€ / paquete de 5


Fecha estimada de envío
05-08-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
  • Manufactured to accuracy which surpasses requirements of ISO 383
  • Pyrex™ borosilicate glass for resistance to chemical corrosion and thermal shock
  • Cones manufactured with shank length of 100mm
Especificaciones

Especificaciones

Cono con junta
50/42
2.30mm
Videos
Documentos