Learn More
Conos para uniones Quickfit™ sin indicador
Carece de marcas de cerámica
Marca:  Quickfit CNB34UB
Detalles adicionales : Peso : 0.66000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13431829
  • 70.50€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
29-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Evitan el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
  • Fabricados con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
  • Vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
  • Conos fabricados con longitud del vástago de 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
Cono con junta
34/35
2.00mm