Learn More
Conos para uniones Quickfit™ sin indicador
Carece de marcas de cerámica
Marca:  Quickfit CNB14UB
43.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12468816
  • 46.30€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Carece de marcas de cerámica
  • Evitan el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
  • Fabricados con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
  • Vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
  • Conos fabricados con longitud del vástago de 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
Cono con junta
14/23
1,5 mm