Learn More
Conos para uniones Quickfit™ sin indicador
Carece de marcas de cerámica
Marca:  Quickfit CNB40UB
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10735671
Cantidad Precio
1 42.25€ / paquete de 5
2 40.34€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Evitan el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
  • Fabricados con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
  • Vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
  • Conos fabricados con longitud del vástago de 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
Cono con junta
40/38
2mm