Learn More
Conos para uniones Quickfit™ sin indicador
Carece de marcas de cerámica
Marca:  Quickfit CNB7UB
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12458826
  • 64.50€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
30-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Evitan el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
  • Fabricados con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
  • Vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
  • Conos fabricados con longitud del vástago de 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
Cono con junta
43297
1.5mm