Learn More
Conos para uniones Quickfit™ sin indicador
Carece de marcas de cerámica
Marca: Quickfit CNB29UB
64.98 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.58000kg
Descripción
Carece de marcas de cerámica
- Evitan el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
- Fabricados con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
- Vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
- Conos fabricados con longitud del vástago de 100 mm
Especificaciones
Cono con junta | |
29/32 | |
2mm |