Learn More
Cono único QuickFit™ con punta larga
Permite unir el cono al tubo de vidrio
Marca:  Quickfit CBB24UB
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12433581
  • 106.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Útil para la construcción de guías para agitadores
  • Sin identificación y sin marcas de cerámica
  • Evitan el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
  • Conos de punta larga fabricados con una longitud de vástago mínima de 90 mm
Especificaciones
Especificaciones
10Pack
Cono único con punta larga
24/29
2mm