Learn More
Quickfit™ Chromatography Column with Ground Cone
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit™ Chromatography Column with Ground Cone includes a 0 porosity chemically resistant glass sintered disc. Upper socket can be connected to a solvent reservoir. Lower cone can be connected to stopcock adapter CR3T/23 to control eluent flow.
344.00€ - 393.00€
Especificaciones
Descripción | Columna para cromatografía |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 18 mm |
Cantidad | 1/pack |
Material | Vidrio borosilicatado Pyrex™ |
Tipos de conector | Cono de 19/26, conector hembra de 24/29 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15537770
|
Quickfit
CR32/20 |
310 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15557770
|
Quickfit
CR32/40 |
515 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- With glass sintered disc - porosity 0 to support column packing
- Upper socket can be connected to a solvent reservoir
- Lower cone can be connected to stopcock adapter CR3T/23 to control eluent flow
- Manufactured from borosilicate glass
Especificaciones
Columna para cromatografía | |
1/pack | |
Cono de 19/26, conector hembra de 24/29 |
18 mm | |
Vidrio borosilicatado Pyrex™ | |
Disco sinterizado de vidrio |