Learn More
Tubo de inmersión sinterizado de vidrio de borosilicato Quickfit™ para frascos Dreschel
 Disperse gas en burbujas con los tubos de vidrio de borosilicato sinterizado QuickFitTM diseñados para adaptarse a una amplia gama de frascos de Drechsel QuickFitTM.  Los tubos se suministran en varias porosidades para un control preciso del tamaño de la burbuja.
Marca:  Quickfit MF48/23/250
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15547940
  • 296.00€ / paquete de 5
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Complies with BS 2461
  • Sintered dip tube disperses gas into bubbles for greater efficiency
  • Choice of sinter porosities to achieve fine bubble size
Especificaciones
Especificaciones
BS 2461
Borosilicate Glass
For model MF29/23/250 Dreschel bottle
Bottle Heads