Learn More
Matraz de fondo plano con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™
Fabricado con vidrio de borosilicato. El matraz de fondo plano con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ cumple con ISO 1773 e ISO 4797.
Marca: Quickfit FF500/2S
448.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.94000kg
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz de fondo plano con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ cumple con ISO 1773 y ISO 4797.
- Cumple con ISO 1773 y ISO 4797
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a los choques térmicos y las corrosiones químicas
- La base plana permite la utilización con placas calefactoras
Especificaciones
ISO 1773, ISO 4797 | |
Vidrio de borosilicato | |
Corto | |
Plano |
500 ml | |
135 mm | |
19/26 |