Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello medio de vidrio de borosilicato Quickfit™
Cumple con BS 2735
Marca:  Quickfit FR1L/3UM
Detalles adicionales : Peso : 0.59000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15547860
  • 155.88€ / paquete de 6
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • With a longer neck than standard Quickfit™ flasks
  • Useful for reducing problems associated with frothing and splashing
Especificaciones
Especificaciones
1000 mL
Useful for reducing problems associated with frothing and splashing
Medium
Borosilicate Glass
205 mm
24/29