Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello medio Quickfit™
Útil para reducir los problemas asociados con la formación de espuma y salpicaduras.
Marca:  Quickfit FF500/3UM
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15557840
  • 276.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Con cuello más largo que los matraces Quickfit estándar
Especificaciones
Especificaciones
500 ml
Vidrio de borosilicato
170 mm
Medio