Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello medio Quickfit™
Útil para reducir los problemas asociados con la formación de espuma y salpicaduras.
Marca:  Quickfit FF1L/3M
306.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.61000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15587830
  • 323.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Con cuello más largo que los matraces Quickfit estándar
Especificaciones
Especificaciones
1000 ml
Vidrio de borosilicato
190 mm
Medio