Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Jacketed Reaction Flask
Contains an outer jacket for the circulation of a temperature controlled liquid (water, oil, etc.)
3180.00€ - 3910.00€
Especificaciones
Material | Borosilicate Glass, Borosilicate Glass |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ideal for temperature controlled reactions and for circulation of water or oil etc |
Para utilizar con (equipo) | Quickfit™ flat flange lids and retaining clips |
Tipo de producto | Reaction flask |
Forma | Cylindrical |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15537920
|
Quickfit
JRV1L |
1000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15547920
|
Quickfit
JRV2L |
2000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Flat flange top joint to allow easy access to the flasks contents
- Ideal for temperature controlled reactions
- For use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips
Especificaciones
Borosilicate Glass, Borosilicate Glass | |
Quickfit™ flat flange lids and retaining clips | |
Cylindrical |
Ideal for temperature controlled reactions and for circulation of water or oil etc | |
Reaction flask |