Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Jacketed Reaction Flask
Contains an outer jacket for the circulation of a temperature controlled liquid (water, oil, etc.)
Marca:  Quickfit JRV2L
Detalles adicionales : Peso : 3.51000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15547920
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Flat flange top joint to allow easy access to the flasks contents
  • Ideal for temperature controlled reactions
  • For use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips
Especificaciones
Especificaciones
2000 mL
Ideal for temperature controlled reactions and for circulation of water or oil etc
312 mm
Cylindrical
Borosilicate Glass, Borosilicate Glass
Quickfit™ flat flange lids and retaining clips
Reaction flask
165 mm