Learn More
Soporte de envase de columna de vidrio de borosilicato QuickFit™
Diseñado para soportar anillos Raschig dentro de columnas de fraccionamiento normales.
Marca: Quickfit EX13/12
85.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- El soporte se pasa a través del conector de la columna y descansa en la constricción sobre el cono
- Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
Especificaciones
Diseñado para soportar anillos Raschig dentro de columnas de fraccionamiento normales | |
Soporte de envase de columna | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Tamaño de toma 19/26 |