Learn More
DWK Life Sciences Abrazadera de cierre rápido, en acero inoxidable, con el clip de retención
La abrazadera de cierre rápido se utiliza para cerrar los recipientes de brida plana.
69.65€ - 119.00€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Abrazadera de liberación rápida para cierre |
Para utilizar con (aplicación) | Abrazadera de liberación rápida para cierre; accesorios para recipientes de brida plana |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10100161
|
DWK Life Sciences
290714609 |
DN 100 |
89.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10464691
|
DWK Life Sciences
290713407 |
DN 60 |
69.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10683331
|
DWK Life Sciences
290715108 |
DN 120 |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12656203
|
DWK Life Sciences
290715708 |
DN 150 |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10170201
|
DWK Life Sciences
290716104 |
DN 200 |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La abrazadera de cierre rápido se utiliza para cerrar los recipientes de brida plana y asegurar la tapa. Evitando de este modo un deslizamiento o una apertura no controlada. El cierre está fabricado en acero inoxidable de alta calidad y tiene tres segmentos de sujeción.- Con segmentos de fijación
- Cierre rápido mediante abrazadera de cierre rápido
Especificaciones
1 unidad | |
Acero inoxidable | |
Abrazadera de liberación rápida para cierre | |
Abrazadera de liberación rápida para cierre; accesorios para recipientes de brida plana |