Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil™ Micro Absorption Cells
Thanks to their stability, maximum precision and reliability when used for absorbance measurements, Hellma cuvettes work exceptionally well in a wide range of areas in the lab.
Marca: Hellma™ 104-002-10-20
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Cubeta micro Hellma• Volumen de 0,4 a 0,7mL
• Vidrio OS
• Cubeta de alta precisión
• Volumen de 0,35 a 35mL
• Cuarzo suprasil QS o vidrio óptico especial OS
• Cubeta de cuarzo Suprasil QS
• Alta resistencia química
• Cubeta con tapa