missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Quartz Microfiber Filters, Discs, Grade T293

Especially suited for emission monitoring at temperatures of up to 900°C and wherever filters of the highest purity are needed.

Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-1109-100

Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15922880

Cantidad Precio
1 326.34€ / paquete de 50
6 309.99€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío
24-09-2020
Añadir a la cesta


Descripción

Descripción

  • Free of glass fibers and binding agents
  • Suitable for Air/gas filtration, analytical sample preparation, particle analysis
  • Non-sterile, bulk packed
Especificaciones

Especificaciones

50/pk.
White
T 293
85 g/m2
Hydrophilic
Non-sterile
Quartz Microfiber
Disc
900°C
0.43 mm
100 mm
Videos
Documentos