Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de cuarzo, discos, grado Q3400
Microfibras de cuarzo de alta pureza templadas para un peso y estabilidad excelentes y especialmente adecuadas para el control de emisiones a altas temperaturas.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ Q3400-150------K
Detalles adicionales : Peso : 0.07600kg
Descripción
- Libre de fibras de vidrio y agentes de fijación
- Análisis de los niveles de polvo según EN 13284 1:2001
- Control de emisiones a altas temperaturas (contaminación atmosférica)
- Análisis de gases calientes y ácidos
- Análisis de trazas de elementos
- Análisis analíticos y gravimétricos
- Determinación de la concentración de masa de PM10/PM2.5 en los gases de combustión – medición a bajas concentraciones mediante el uso de impactadores según ISO 23210:2009
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
85 g/m2 | |
Disco | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
900 °C | |
150 mm |
Blanco | |
Microfibra de cuarzo templado | |
Q3400 | |
50/paq. | |
0,43 mm |