Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de cuarzo, discos, grado Q3400
Microfibras de cuarzo de alta pureza templadas para un peso y estabilidad excelentes y especialmente adecuadas para el control de emisiones a altas temperaturas.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ Q3400-142------K
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15923030
  • 885.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Libre de fibras de vidrio y agentes de fijación
  • Análisis de los niveles de polvo según EN 13284 1:2001
  • Control de emisiones a altas temperaturas (contaminación atmosférica)
  • Análisis de gases calientes y ácidos
  • Análisis de trazas de elementos
  • Análisis analíticos y gravimétricos
  • Determinación de la concentración de masa de PM10/PM2.5 en los gases de combustión – medición a bajas concentraciones mediante el uso de impactadores según ISO 23210:2009
  • No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Especificaciones
85 g/m2
Disco
No estéril
Hidrófilo
900 °C
142 mm
Blanco
Microfibra de cuarzo templado
Q3400
50/paq.
0,43 mm