Learn More
Cytiva Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Láminas de grado 41
Los círculos de grado se utilizan para el análisis cuantitativo de la contaminación del aire como cinta de papel para la impregnación al determinar compuestos gaseosos a altos caudales o para análisis cuantitativo de la contaminación del aire. Círculos para el papel de filtro cualitativo Fisherbrand: Las láminas de grado 41 se suelen utilizar en la preparación de muestras para el análisis de metales después de la digestión de ácido nítrico.
Marca: Cytiva 1441-917
Detalles adicionales : Peso : 2.11000kg
Descripción
Los círculos de grado se utilizan para el análisis cuantitativo de la contaminación del aire como cinta de papel para la impregnación al determinar compuestos gaseosos a altos caudales o para análisis cuantitativo de la contaminación del aire. Círculos para el papel de filtro cualitativo Fisherbrand™: Las láminas de grado 41 se suelen utilizar en la preparación de muestras para el análisis de metales después de la digestión de ácido nítrico.
Los grados sin ceniza son filtros muy puros aptos para una amplia gama de procedimientos de filtración analíticos críticos. Los papeles filtro cuantitativos Whatman™ se han diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.- Contenido de ceniza extremadamente bajo (0,007% de ceniza como máximo)
- Retención nominal de partículas de 20µm
- Velocidad de filtración rápida (Herzberg 54 s)
- Se utiliza habitualmente para análisis rutinarios de la contaminación del aire y análisis de contaminación del suelo
- Filtros de alta pureza para análisis cuantitativos
Especificaciones
4 s/100 ml/pulg.2 | |
Lámina | |
20 μm | |
ASTM, 12 segundos; Herzberg, 54 segundos | |
Diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.Para procedimientos analíticos con partículas gruesas o precipitados gelatinosos (por ejemplo, hidróxidos de hierro o de aluminio).También se utiliza en análisis cuantitativos de contaminación del aire. | |
Grueso | |
215 μm | |
570 mm |
Papel de filtro rápido sin ceniza de grado 41, hoja de 460 × 570 mm (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
20 μm | |
Rapidez | |
Grado 41 | |
Paquete de 100 | |
Sin ceniza | |
460 mm |