Learn More
Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels
Medium strength adhesion paper labels with a special FDA acceptable adhesive. Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
66.45€ - 78.65€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CFR 175,105 |
---|---|
Descripción | Adhesivo para productos alimentarios |
Material | Papel |
Tipo de producto | Etiquetas para productos farmacéuticos |
Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C a +70°C |
Código de producto | Marca | Color | Mostrar texto | Dimensions (LxW) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Mostrar texto | Dimensions (LxW) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15188385
|
Sampling Systems™
8220P-006 |
Blanco | Vacío | 150 x 150 mm | 250/paquete |
78.65€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13245270
|
Sampling Systems™
8220P-02 |
Verde | Control de calidad | 95 x 95 mm | 500/paquete |
66.45€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15158395
|
Sampling Systems™
8220P-003 |
Amarillo | Control de calidad | 150 x 150 mm | 250/paquete |
78.65€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15198668
|
Sampling Systems™
8220P-03 |
Amarillo | Control de calidad | 95 x 95 mm | 500/paquete |
66.45€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15809501
|
Sampling Systems™
8220P-01 |
Rojo | Control de calidad | 95 x 95 mm | 500/paquete |
66.45€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15819501
|
Sampling Systems™
8220P-031 |
Azul | Muestreado | 150 x 150 mm | 250/paquete |
78.65€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15829501
|
Sampling Systems™
8220P-04 |
Azul | Control de calidad | 95 x 95 mm | 500/paquete |
66.45€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15839501
|
Sampling Systems™
8220P-05 |
Negro | Control de calidad | 95 x 95 mm | 500/paquete |
66.45€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15849501
|
Sampling Systems™
8220P-06 |
Blanco | Vacío | 95 x 95 mm | 500/paquete |
66.45€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15859501
|
Sampling Systems™
8220P-31 |
Azul | Muestreado | 95 x 95 mm | 500/paquete |
66.45€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15869491
|
Sampling Systems™
8220P-001 |
Rojo | Control de calidad | 150 x 150 mm | 250/paquete |
78.65€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15879491
|
Sampling Systems™
8220P-002 |
Verde | Control de calidad | 150 x 150 mm | 250/paquete |
78.65€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15889491
|
Sampling Systems™
8220P-004 |
Azul | Control de calidad | 150 x 150 mm | 250/paquete |
78.65€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15899491
|
Sampling Systems™
8220P-005 |
Negro | Control de calidad | 150 x 150 mm | 250/paquete |
78.65€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Medium strength adhesive
- Large writing area
- Each roll individually packed
- FDA acceptable adhesive (CFR 175.105)
- Ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product
Especificaciones
CFR 175,105 | |
Papel | |
-40°C a +70°C |
Adhesivo para productos alimentarios | |
Etiquetas para productos farmacéuticos |