Learn More
Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels
Medium strength adhesion paper labels with a special FDA acceptable adhesive. Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
Marca: Sampling Systems™ 8220P-005
Detalles adicionales : Peso : 0.62720kg
Descripción
- Adhesivo de resistencia media
- La mayor área de escritura
- Cada rollo está envasado de forma individual
- Adhesivo aceptable por la FDA (CFR 175.105)
- Ideal para aplicaciones en las que el adhesivo puede entrar en contacto con el producto
Especificaciones
CFR 175,105 | |
Negro | |
Etiquetas para productos farmacéuticos | |
250/paquete | |
150 x 150 mm |
Adhesivo para productos alimentarios | |
Papel | |
Control de calidad | |
-40°C a +70°C |