Learn More
Alfa Aesar™ QuadraPure™ TU, 400-600 micron, metal scavenger
Metal Scavenger: Pd, Pt, Ru, Rh, Au, Ag, Cu, Hg, Pb, Cd, Ni, Co, Fe, V, Zn
Marca:  Alfa Aesar™ 045898.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452537
  • 61.70€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
147754-40-3
MFCD07785601
QuadraPure™ Thiourea
Especificación
QuadraPure™ TU metal scavenger
MFCD07785601
Beads
White to Brown
147754-40-3
QuadraPure™ Thiourea
400 to 600 Micron
5g