Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 800 ITK™ Streptavidin Conjugate Kit
Kit de conjugados de estreptavidina Qdot™ 800 ITK™
Marca:  Molecular Probes™ Q10071MP
684.03 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10446863
  • 1026.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El kit de conjugado de estreptavidina Qdot™ 800 ITK™ contiene el conjugado de estreptavidina Qdot™ en 250 μl de una solución 2 μM. A diferencia de los conjugados de estreptavidina Qdot™, la estreptavidina de los conjugados de estreptavidina Qdot™ ITK™ está unida por enlace covalente al recubrimiento anfifílico interior sin un ligador de PEG. Estos conjugados Qdot™ se pueden utilizar para unir sondas biotiniladas. El kit también incluye 30 ml de tampón de incubación Qdot™.
Especificaciones
Especificaciones
2 μM
Almacenar en refrigerador (entre 2–8 °C).
ITK™, Qdot™
Qdot 800
Temperatura ambiente
Conjugado de estreptavidina (fluorescente)