Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad Q-CLASSIC-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
3561.60€ - 4891.90€
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 615 mm |
---|---|
Fondo interior (métrico) | 522 mm |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 x 1193 x 1953 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 522 x 1050 x 1647 mm |
Altura de la abertura (métrico) | 90 mm |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Descripción | N.º de puertas | N.º de estantes | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | N.º de puertas | N.º de estantes | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15950496
|
asecos™
3000104033640 |
Puertas en amarillo de advertencia | 2 | 3 | 480,50 kg |
3561.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15980526
|
asecos™
3000104133649 |
puertas de color gris claro | 2 | 6 | 537 kg |
4891.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior con recubrimiento de melamina, de alta calidad y resistente a arañazos, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Manipulación fácil y cómoda: Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- Transporte sencillo: Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada. Indicador del flujo de aire de la ventilación
equipamiento interior con
- 3 x bandeja tipo cubeta, capacidad de carga: 150 kg, volumen: 33 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x bandeja perforada altura = 111 mm, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención, volumen: 55 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
615 mm | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
90 mm | |
Con aletas | |
1953 mm | |
Q90.195.120 | |
Con textura revestida en polvo | |
1050 mm |
522 mm | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
Armario de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1647 mm | |
2 | |
1193 mm |