Learn More
asecos™ tipo 30 armario de seguridad Q-CLASSIC-30
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
2385.00€ - 3937.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 620 mm |
Fondo interior (métrico) | 519 mm |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 620 x 1164 x 1947 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 519 x 1050 x 1626 mm |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Configuración | Descripción | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Configuración | Descripción | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15546895
|
asecos™
3100306033635 |
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Cuerpo: Gris antracita, puerta: Amarillo de advertencia RAL1004; hoja de acero RAL 7035 | 271 kg |
2385.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15986486
|
asecos™
3100306133635 |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Cuerpo: Gris antracita, puerta: Gris claro RAL 7035; chapa de acero RAL 7035 | 271,50 kg |
2385.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15966496
|
asecos™
3100306133647 |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Cuerpo: Gris antracita, puerta: Gris claro RAL 7035; chapa de acero RAL 7035 | 302 kg |
3333.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15966466
|
asecos™
3100306033647 |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Cuerpo: Gris antracita, puerta: Amarillo de advertencia RAL1004; hoja de acero RAL 7035 | 302 kg |
3333.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15986496
|
asecos™
3100306133649 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Cuerpo: Gris antracita, puerta: Gris claro RAL 7035; chapa de acero RAL 7035 | 334 kg |
3937.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior con recubrimiento de melamina, placas especiales aislantes, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Manipulación fácil y cómoda: Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Transporte sencillo: Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo o panel de zócalo con pies ajustables integrados opcionales
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 6 x cajón extraíble, capacidad de carga: 60 kg, volumen: 29 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención solamente en combinación con/bajo cajones, volumen: 33 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 30 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Garantía
10 años
Especificaciones
30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
519 mm | |
519 x 1050 x 1626 mm | |
Armario de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1626 mm | |
2 | |
1050 mm |
620 mm | |
620 x 1164 x 1947 mm | |
Acero | |
Con aletas | |
1947 mm | |
Q30.195.116 | |
1164 mm |