Learn More
Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 175790025
Detalles adicionales : CAS : 78-98-8 Peso : 4.00000kg
Cantidad. 2.5kg
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10606594
  • 555.90€ / 2.50 Kg
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
78-98-8
72.063
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
880
2-oxopropanal
C3H4O2
MFCD00006960
methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
CHEBI:17158
CC(=O)C=O
Especificaciones
Pyruvic aldehyde
>71°C
1.4209
>72.0°C
-20.0°C
1 to 3
7732-18-5
CH3COCHO
01, 762
methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
2-oxopropanal
880
72.06
35-45 wt.%
1.2000g/mL
Glass bottle
1.2
Brown-Yellow to Yellow
2.5kg
35-45 wt.%
C3H4O2
MFCD00006960
15, 6153
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and dmso
CC(=O)C=O
72.063
CHEBI:17158
Solution
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos