Learn More
Hidroyoduro de pirrolidina-1-carboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2705786
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
102392-83-6
C5H12IN3
241.076
MFCD00114285
XPASGQSDLPDWNV-UHFFFAOYSA-N
pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide, pyrrolidinecarboxamidine, iodide, c5h11n3.hi
2794596
pirrolidina-1-carboximidamida; hidroyoduro
C1CCN(C1)C(=N)N.I
102392-83-6
C5H12IN3
241.076
MFCD00114285
XPASGQSDLPDWNV-UHFFFAOYSA-N
pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide, pyrrolidinecarboxamidine, iodide, c5h11n3.hi
2794596
pirrolidina-1-carboximidamida; hidroyoduro
C1CCN(C1)C(=N)N.I
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.07
Porcentaje de pureza 97%